Learn More
WTW™ SenTix™ 940-P pH Electrode
WTW™ SenTix™ 940-P is a low-maintenance pH electrode with robust plastic shaft and gel electrolyte for water, wastewater and other aqueous samples.
Marca:  WTW™ 103760
265.05 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.66000kg
Codice prodotto. 15880907
  • 279.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Low maintenance IDS pH combination electrode with gel electrolyte, plastic shaft and integrated temperature sensor
  • Robust and flexible wireless IDS pH measurement
  • Securely measured values via signal processing in the sensor
  • Easy electrode replacement
  • Sensor quality monitoring by QSC function
  • Memory for 10 calibration records
Specifica
Specifica
Plastic
MultiLine™ IDS and InoLab™ Multi IDS Meters
Gel
0°C to 80°C
12 mm
0 to 14
Plug head for AS/IDS-x cables or wireless modules IDS WLM-S
Ball
120 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions