Learn More
WTW™ SenTix™ SP-DIN PLUS Special pH Electrode
Special samples require special electrodes. pH value of low-ion samples, smallest volumes and much more: No problem for the SenTix™ specialists. A selection of insertion, micro and other special electrodes solve nearly any pH measuring problem.
Marca:  WTW™ 103730
365.75 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10576089
  • 385.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Plug Head
2 to 13
SenTix™ PLUS Special pH Electrode
DIN electrode plug
0°C to 80°C
Plastic Shaft
0°C to 80°C
pH meter
SenTix™ SP-DIN
65/25 mm