Learn More
Hamilton™ Septa, High Temp, 8.0 mm DIA (12/PK)
High Temperature Septa is made of preconditioned PTFE/silicone rubber.
Marca:  Hamilton™ 75802
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11592994
  • 24.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Specification Sheet
Diameter8 mm (0.315 inch)
Maximum Temperature212°C / 414°F
MaterialPTFE Backed Silicone Rubber
Thickness3.18 mm (0.125 inch)
Sales Quantity12 septa per pack
Specifica
Specifica
High Temperature Septum
8 mm