Learn More
Pyrex™ Serialized/Certified Measuring Pipette
Codice prodotto. 15159962
Click to view available options
:
Serialized/Certified Measuring Pipette
Codice prodotto. 15159962
Marca: Pyrex™ 0170701
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Class A certified measuring pipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy 0.01 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 7 mm
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Colore Clear
Lunghezza (sistema metrico) 325 mm
Tipo Pipetta