missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robu™ Series 15 00 Porosity Filter Plates

Marca:  Robu™ 15600

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12000442

  • 64.65€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

1Pack
Filter Plate
5 mm
60 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali