Learn More
Robu™ Series 15 00 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 15409
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08170kg
Codice prodotto. 16822776
  • 60.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
4.5 mm
40 mm