Learn More
Robu™ Series 15 00 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 15259
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03230kg
Codice prodotto. 16882766
  • 42.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
3 mm
25 mm