Learn More
Robu™ Series 15 2 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 15602
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12020442
  • 64.65€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
5 mm
60 mm