Learn More
Robu™ Series 15 2 Porosity Filter Plates
Marca:  Robu™ 15252
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12080412
  • 42.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Plate
3 mm
25 mm