Learn More
Robu™ Series 16 2 Porosity Biplane Filter Disc
Marca:  Robu™ 62002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 13477347
  • 422.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1Pack
Filter Disc
11.5 mm
200 mm