Learn More
BINDER™ Serie MKT - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura, con intervallo di bassa temperatura esteso
La serie MKT di BINDER è così straordinaria perché offre intervalli di temperatura compresi tra -70 °C e 180 °C e tutti i vantaggi della simulazione naturale. Questo apparecchio soddisfa i massimi requisiti di precisione e prestazioni nelle prove cicliche di temperatura.
Marca: BINDER™ 9020-0387
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
- 4 contatti a relè a potenziale zero
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Protezione anticondensa programmabile per i campioni
- Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- 4 rotelle, due con freno di stazionamento
- Interfaccia per computer: Ethernet
- Funzione rampa regolabile
- Registratore a nastro continuo integrato
- Orologio in tempo reale
- Riscaldamento sportello
- Griglia inseribile in acciaio inox
- Vano interno in acciaio inox
- Refrigeranti R-452A ed R-23 senza CFC
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione in cascata
Specifica
40 kg | |
734 L | |
No Lighting | |
Climate Chamber | |
MKT720-400V | |
1620 x 1195 x 2005 mm | |
400 V | |
22,5 A |
MKT720-400V, standard, Serie MKT - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con intervallo di bassa temperatura esteso, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz | |
Stainless Steel | |
-70°C to +180°C | |
TFT tattile | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
610 kg | |
13 kW | |
50 Hz |