Learn More
Thermo Scientific™ Serological Pipettes
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
Marca:  Thermo Scientific™ 170354T
64.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21936" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.57200kg
Codice prodotto. 17504725
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
  • Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
  • Ensures dispensing accuracy of +/-2%
  • Paper/plastic wrapping allowing for easy opening
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
Specifica
Specifica
Sterile
Clear
272 mm
Single-use
Yes
2 mL
Serological pipette
Pipet Controller