Learn More
SFRS6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11772-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16899063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
May have the capability to bind to carbohydrates.
Specifica
Specifica
SFRS6
Polyclonal
Unconjugated
SRSF6
B52, Pre mRNA splicing factor SRP55, SFRS6, SRP55, SRSF6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
362264, 6431, 67996
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G3V6S8, Q13247, Q3TWW8
Srsf6
SFRS6 Fusion Protein Ag2412
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse