Learn More
Trajan™ Siringhe per autocampionatore
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Marca: Trajan™ 002897
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Gli aghi delle siringhe hanno una punta a cono, salvo altrimenti indicato.
Order Info
Sono disponibili siringhe aggiuntive per altri autocampionatori, prodotte dai fabbricatori qui presentati, e siringhe per strumenti Unicam™, Waters™ e Siemens™. Per informazioni, contattare il rappresentante dell'assistenza clienti Fisher Scientific.
Specifica
Misura 26 | |
0.47 mm | |
1.65 in. | |
42 mm | |
10R-S-0.47C | |
10 μl | |
Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i |
0.01 in. | |
Gascromatografia | |
1.6 in. | |
Siringa per autocampionatore | |
Ciascuno | |
Cono | |
Ago rimovibile |