Learn More
Trajan™ Siringhe per autocampionatore
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Marca: Trajan™ 001953
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Aghi per siringhe con punta conica, salvo diversa indicazione.
Order Info
Sono disponibili siringhe aggiuntive per altri autocampionatori, prodotte dai fabbricatori qui presentati, e siringhe per strumenti Unicam™, Waters™ e Siemens™. Per informazioni, contattare il rappresentante dell'assistenza clienti Fisher Scientific.
Specifica
Misura 26 | |
0.47 mm | |
2.75 in. | |
70 mm | |
5F-PE-0.47C | |
5 μl | |
Sistema automatico PerkinElmer™ |
0.01 in. | |
Gascromatografia | |
2.7 in. | |
Siringa per autocampionatore | |
Ciascuno | |
Cono | |
Ago fisso |