Learn More
Trajan™ Diamond LC Needles for 10 to 50μL Manual and Autosampler Syringes
Removable needle design ensures carryover levels are reduced even lower than the best fixed needle syringes available. Trajan Scientific and Medical™ Diamond LC Needles for 10 to 50μL Manual and Autosampler Syringes are MS ready and designed to improve the sensitivity of your MS results.
90.40€ - 108.00€
Specifica
Calibro dell'ago | 22 G |
---|---|
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.028 in. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.72 mm |
Product Type | Needle |
Stile del punto dell'ago | LC |
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) ago | Descrizione | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) ago | Descrizione | Price | Quantity & Availability | |||
13107906
|
Trajan™
0355210 |
0.17 mm | 51 mm | With Ultra Smooth Hydrophilic coating |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13137906
|
Trajan™
0355215 |
0.72 mm | 57 mm | With Ultra Smooth Hydrophilic coating |
98.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13157906
|
Trajan™
0355220 |
0.17 mm | 51 mm | With Ultra Smooth Hydrophobic coating |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13107916
|
Trajan™
0355230 |
0.17 mm | 51 mm | With Ultra Smooth coating |
90.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13137916
|
Trajan™
0355235 |
0.17 mm | 57 mm | With Ultra Smooth coating |
90.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13187906
|
Trajan™
0355225 |
0.17 mm | 57 mm | With Ultra Smooth Hydrophobic coating |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
Improve the sensitivity of your MS analysis:
- Lowest syringe carryover
- Reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery
- Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifications
22 G | |
0.72 mm | |
LC |
0.028 in. | |
Needle | |
Manual and Autosampler Syringe (10 to 50μL) |