Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Per campioni liquidi e gas
Marca: SGE™ 004200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03600kg
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
±1% | |
Misura 25 | |
0.31 in. | |
0.47 mm | |
Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici | |
Siringa Gastight™ | |
Ciascuno | |
50 mm | |
Fisso |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
0.01 in. | |
8 mm | |
Adatto per gas o liquidi per garantire la massima inerzia | |
1.96 in. | |
25F-GT | |
50 μl | |
Smussatura fissa |