Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Per campioni liquidi e gas
Marca: SGE™ 008102
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
±1% | |
Misura 22 | |
0.34 in. | |
0.72 mm | |
Plunger protection, needle glued into barrel with epoxy solvent-resistant glue | |
Gastight Syringe | |
70°C | |
Ea. | |
SGE | |
Fixed Bevel | |
Yes |
Borosilicate Glass (Barrel), Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip) | |
0.02 in. | |
8.8 mm | |
Adatto per gas o liquidi per garantire la massima inerzia | |
1.96 in. | |
158°F | |
1MDF-GT | |
1.0 ml | |
49.78 mm | |
Fixed |