Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Per campioni liquidi e gas
Marca: SGE™ 002208
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
±1% | |
26 G | |
0.25 in. | |
0.47 mm | |
Plunger protection, needle glued into barrel with epoxy solvent-resistant glue | |
Gastight Syringe | |
Ea. | |
Fixed Bevel |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
0.01 in. | |
6.5 mm | |
Suitable for gases or liquids for maximum inertness | |
2.75 in. | |
10F-GT-7 | |
10 μL | |
Fixed |