Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago rimovibile
Per campioni liquidi e gas
Marca: SGE™ 004250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
±1% | |
25 G | |
0.31 in. | |
0.47 mm | |
Plunger protection, needle glued into barrel with epoxy solvent-resistant glue | |
Gastight Syringe | |
Ea. | |
SGE | |
Removable Bevel | |
Yes |
Borosilicate Glass (Barrel), Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip) | |
0.01 in. | |
8 mm | |
Suitable for gases or liquids for maximum inertness | |
1.96 in. | |
50R-GT | |
50 μL | |
50 mm | |
Removable |