Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTite μ-Union delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
Marca:  Trajan™ 073565
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15278933
  • 189.89€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low thermal mass
  • Zero Dead Volume
  • Inert
  • No-need to retighten after installation
  • Connect Pre-column or GC x GC
Specifica
Specifica
Connector
0.53 mm and 0.53 mm
2 unions, 5 double taper ferrules and tools
GC Capillary Column