Learn More
SGE™ Accessori per cilindri di ingresso GC
Accessori per iniettori di ingresso GC
Marca:  SGE™ 0726005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 10085360
  • 58.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Viton™ O-Ring—Can be used up to temperatures of 300°C (572°F)
  • Graphite Sealing Rings—Can be used up to temperatures of 450°C (842°F)
Specifica
Specifica
Per tutti gli iniettori ad eccezione di SG092004 e SG092235Agilent e Thermo trace 1300
Anello di tenuta in grafite
450 °C (842 °F)
Accessori per cilindri di ingresso GC SGE