Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 5μL eVol™ and eVol™ NMR Syringes
Cone tipped replacement needle for use with 5uL NMR Syringes.
46.60€ - 75.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Replacement Needle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | eVol NMR Syringe (5μL) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15218593
|
Trajan™
036922 |
0.5 mm | 25 G |
46.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12917606
|
Trajan™
036912 |
0.72 mm | 22 G |
50.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12927606
|
Trajan™
036914 |
0.72 mm | 23 G |
50.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12937606
|
Trajan™
036916 |
0.5 mm | 25 G |
75.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12947606
|
Trajan™
036918 |
0.47 mm | 26 G |
75.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, and outer diameter
Specifica
Stainless Steel | |
Replacement Needle | |
eVol NMR Syringe (5μL) |