Learn More
Trajan™ Replacement Plungers for eVol and eVol NMR Syringes
SGE syringe replacement plungers for gas tight syringes
58.93€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12967596
|
Trajan™
2910380 |
eVol NMR Syringe (5μL) |
58.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12977596
|
Trajan™
2910382 |
eVol NMR Syringe (50μL) |
58.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12997596
|
Trajan™
2910384 |
eVol NMR Syringe (500μL) |
58.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Replacement plungers for gas tight syringes
- Designed to match the specific syringe barrel to maintain a gas tight seal
Specifica
Replacement Plunger |