Learn More
OHAUS™ Agitatore termico
Agitatore termico di punta del settore con eccezionali prestazioni di riscaldamento/raffreddamento e scuotimento ad alta velocità
Marca:  OHAUS™ 30573848
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.90000kg
Codice prodotto. 17228390
  • 2300.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L'elettronica e il software avanzati assicurano un controllo della temperatura rapido, preciso e affidabile. I modelli di raffreddamento raggiungono fino a 17 °C al di sotto della temperatura ambiente.
  • Il touchscreen intuitivo semplifica l'utilizzo e la programmazione. Funzioni e schermate guida complete possono essere visualizzate in una delle sei lingue diverse, per assistere l'operatore durante l'utilizzo dell'unità.
  • Possibilità di creare facilmente programmi per applicazioni ripetitive. Memoria per cinque diversi programmi in cinque fasi. La porta USB permette di trasferire i dati dei test a un'unità flash per la raccolta dati e la memorizzazione dei programmi.
Specifica
Specifica
Ambient plus 4°C to 100°C
Valox cool touch housing, removable plastic rack, cover and screwdriver for block removal (included)
5.4 in.
10.03 in.
ISTHBLHTSN EU
DNA, RNA, Cell Cultures, Hybridizations, Protein Studies
Incubating Cooling Thermal Shakers
Thermal block
269 x 262 x 137 mm
10.6 in.
4.9 kg
ISTHBLHTSN EU
1