Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico basso con piastra di montaggio
Utilizzare queste valvole per trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili con corpo in PVDF o PP/PE per poterle adattare a diverse applicazioni.
Marca: Buerkle™ 8608-0060
19.24 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Descrizione
For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
PVDF Three Way Valves:
- excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
- Operating temperature: +0 up to +40 °Resistant to compression max. 1 bar
- With mounting plate for easy installation
PP/PE Three Way Valves:
- for industrial use, red/white
- Operating temperature: +5 up to +40 °C
- Resistant to compression max. 1 bar
- With mounting plate for easy installation
Specifica
5 to 7 mm dia. Hose | |
40°C | |
0°C | |
3-way Valve |
Mounting Plate | |
PVDF | |
4 mm |