Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico basso con piastra di montaggio
Utilizzare queste valvole per trasferire liquidi o gas per rilasciare o bloccare il flusso, o modificarne la direzione. Le valvole a due o tre vie Buerkle™ sono disponibili con corpo in PVDF o PP/PE per poterle adattare a diverse applicazioni.
Marca:  Buerkle™ 8608-0120
19.84 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02450kg
Codice prodotto. 10777265
  • 26.35€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For transfer of liquids or gases in order to release the flow, to block it or to change its direction
PVDF Three Way Valves:
  • excellent chemical resistance, transparent, suitable for food
  • Operating temperature: +0 up to +40 °Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
PP/PE Three Way Valves:
  • for industrial use, red/white
  • Operating temperature: +5 up to +40 °C
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • With mounting plate for easy installation
Specifica
Specifica
2011/65/EC
Mounting Plate
PVDF
8 mm
8 mm
11 to 13 mm dia. Hose
40°C
0°C
3-way Valve