Learn More
Epredia™ Doppio imbuto Cytofunnel™ Shandon™
Optimize cell yield with the Epredia™ Double Cytofunnel™.
122.00€ - 3040.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Monouso | Single-use |
Tipo | Double Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps |
Volume (sistema metrico) | 0.05 to 0.25 mL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12086689
|
Epredia™
1102547 |
500/Cs. |
3040.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12016679
|
Epredia™
5991039 |
25 Pk. |
122.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Produces more cost-effective, thin-layer preparations when compared to other thin-layer methods
- Reduces the risk of exposure to pathogenic samples
- Reduces preparation time
- Disposable to eliminate time-consuming decontamination and cleaning
- Epredia™ Double Cytofunnel™ REQUIRES Epredia™ Cytoclips™
- Decreases the possibility of cross-contamination
- Features funnel markings corresponding to slide markings for simple identification
Includes:
- Pre-attached filter card
- Closure caps
- Easy-to-use operational illustrations
Specifica
White | |
Single-use | |
Double Cytofunnel™, With Filter Cards and Caps | |
0.05 to 0.25 mL |