Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Metzenbaum Scissors, Straight, standard, 5.5 in. (14.0cm)
Epredia™ Shandon Straight Metzenbaum Scissors are available in Premium and Standard grades.
121.00€
Codice del prodotto | Marca | Grado | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Grado | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15624454
|
Epredia™
79201 |
Premium | 5.5 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Consistent Quality- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifica
Metzenbaum Scissors | |
Straight |