Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Perchloroethylene
Click to view available options
Componenti misurati:
Perchloroethylene 0.1/a
Perchloroethylene 10/b
Perchloroethylene 2/a
Intervallo di misurazione:
0.5 to 4ppm
10 to 500ppm
2 to 300ppm
Intervallo di umidità:
30mg/L
5 to 12mg/L
Less than25mg/L
N. di corse:
1/5
3
3/9
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
| Componenti misurati | Perchloroethylene 10/b |
| Intervallo di umidità | 5 to 12mg/L |
| Intervallo di misurazione | 10 to 500ppm |
| N. di corse | 3 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 40 sec. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 59°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 15° to 40°C |