Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Phosphine
Codice prodotto. p-4909574
Click to view available options
Componenti misurati:
Phosphine 0.01/a
Phosphine 0.1/C
Intervallo di misurazione:
0.01 to 1ppm
0.1 to 3ppm
Intervallo di umidità:
40mg/L (max.)
Less than20mg/L
N. di corse:
1/3
3/10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10085891
Marca: Dräger™ 8101611
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Descrizione Short-Term Gas Detector Tubes
Componenti misurati Phosphine 0.01/a
Intervallo di umidità Less than20mg/L
Intervallo di misurazione 0.01 to 1ppm
N. di corse 3/10
Quantità 10
Tempo di risposta 2.5 to 8 min.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 35.6°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 2° to 40°C