Learn More
Bohlender™ SICCO™ Maxi 1 Vitrum Desiccator
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Reinforced aluminum frame with heat-resistant borosilicate glass 3.3 panels
- Includes four shelves made of stainless steel, tray, hygrometer, and four casters with brakes
- Usable with up to 34 shelves
- Door with magnetic catch and circular rubber seal
- For storing hot materials (up to max. 300°C)
- Very good chemical resistance against aggressive products
- Variable height shelves made of stainless steel
- Easy to read electronic hygrometer
- Telescopic shelves
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Volume (sistema imperiale) | 82 gal. |
| Volume (sistema metrico) | 311 L |
| Larghezza (sistema imperiale) | 22 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 560 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 45 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1150 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 23 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 580 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 82 lb. |
| Vedi altri risultati |