Learn More
Bohlender™ SICCO™ Mini Vitrum Desiccator
Codice prodotto. 17157694
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
183 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17157694
Marca: Bohlender™ V181107
Mini Vitrum Desiccator made of borosilicate glass 3.3 with aluminum frame.
  • Aluminum frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3
  • Includes one shelf made of aluminum, hygrometer and desiccant
  • Usable with up to one shelf, stackable
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Include Silica Gel Jar (23 g)
Volume (sistema imperiale) 1.6 gal.
Volume (sistema metrico) 6 L
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Altezza (sistema metrico) 183 mm
Profondità (sistema imperiale) 8.4 in.
Profondità (sistema metrico) 214 mm
Peso (sistema imperiale) 4.4 lb.
Peso (sistema metrico) 2 kg