Learn More
Bohlender™ SICCO™ Toploader Vacuum Desiccator
Codice prodotto. 17177714
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
9 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17177714
Marca: Bohlender™ V188202
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Toploader Vacuum Desiccator suitable for vacuum with hinged lid.
  • Massive acrylic glass (wall thickness 20 mm)
  • Toploader version
  • Hinged lid opening with circular silicone gasket and four latches
  • Vacuum gauge, two needle valves with hose connectors integrated in the hinged lid
  • Clear acrylic panels
  • Interior is visible from all sides
  • Circular silicone seal
  • Non-slip rubber feet
  • Variable height shelves
  • Vacuum gauge (0 to 760 mm of mercury)
  • Vacuum up to 0.0001 Torr
  • Two needle valves with O.D. 9.0 mm
Specifica
Materiale Acrylic
Volume (sistema imperiale) 2.3 gal.
Volume (sistema metrico) 9 L
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 210 mm
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 8 in.
Altezza (sistema metrico) interno 210 mm
Profondità (sistema imperiale) 10 in.
Depth (English) Interior 8 in.
Profondità (sistema metrico) 250 mm
Depth (Metric) Interior 210 mm
Peso (sistema imperiale) 20 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg