Learn More
Epredia™ Coprivetrini Signature Series
Eliminate sticking and reduce waste with the uniquely manufactured Epredia™ Signature Series Cover Glass. Ideal for automatic coverslippers.
Marca:  Epredia™ 12460S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 12668066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thickness 1:
  • 0.13 - 0.17mm
Ordering Information:
  • Case of 10 Pk. (68-72/pack)
  • Available in several sizes
Specifica
Specifica
24 mm
#1 (0.13 to 0.16 mm)
Case of 10 Pk. (68-72/pack)
60 mm
60 x 24 mm