Learn More
Silica Gel, Honeywell Fluka™
With moisture indicator free of heavy metals
78.44€ - 1284.93€
Identificatori chimici
CAS | 112926-00-8 |
---|---|
Formula molecolare | O2Si |
Molecular Weight (g/mol) | 60.083 |
Numero MDL | MFCD00011232 |
InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC Name | dioxosilane |
SMILES | O=[Si]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15661360
|
Honeywell-Fluka
13767-500G |
500 g |
78.44€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15641360
|
Honeywell-Fluka
13767-1KG |
1 kg |
135.78€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15651360
|
Honeywell-Fluka
13767-2.5KG |
2.5 kg |
246.11€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15691360
|
Honeywell-Fluka
13767-6X500G |
6 x 500 g |
409.02€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15671360
|
Honeywell-Fluka
13767-6X1KG |
6 x 1 kg |
708.40€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15681360
|
Honeywell-Fluka
13767-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
1284.93€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identificatori chimici
112926-00-8 | |
60.083 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 | |
24261 | |
dioxosilane |
Specifica
Silica Gel | |
Silica Gel | |
MFCD00011232 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxosilane | |
24261 |
112926-00-8 | |
O2Si | |
NONH for all modes of transport | |
O=[Si]=O | |
60.083 | |
CHEBI:30563 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4