Learn More
Agente essiccante Silicagel
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 1
Imballaggio:
Polyethylene
Descrizione
Silica gel's high specific surface area allows it to adsorb water readily, making it useful as a desiccant (drying agent). In chemistry, silica gel is used in chromatography as a stationary phase.
Specifica
Materiale o nome chimico | Silicon Dioxide |
Forma fisica | Solid |
CAS | 7631-86-9 |
Densità | 0.75g/cm3 |
Materiale | Silicon Dioxide |
Quantità | Confezione da 1 |
Formula molecolare | O2Si |
Perdita all'essiccatura | <2% |
Numero MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Imballaggio | Polyethylene |