Learn More
Silicon for AAS 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12993215 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
Codice prodotto. 12993215
Marca: Fisher Chemical B 053 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare Si
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 500 mL