Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Seal for screw connection cap.
Marca:  DWK Life Sciences 286200405
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15931541
  • 15.05€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
  • Suitable for PBT screw cap
Specifica
Specifica
6 mm
10/Pk.
12 mm
Fixing tubes; Sealing
Silicone
GL 14