Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silicone Sealing Rings
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
149.46€ - 255.46€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione foro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione foro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11536894
|
Lenz Laborglasintrumente
01333216 |
16 mm |
149.46€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10060341
|
Lenz Laborglasintrumente
01334532 |
32 mm |
255.46€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11516894
|
Lenz Laborglasintrumente
01333212 |
12 mm |
162.18€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11546894
|
Lenz Laborglasintrumente
01333218 |
18 mm |
151.58€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11506894
|
Lenz Laborglasintrumente
01333210 |
10 mm |
164.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11526894
|
Lenz Laborglasintrumente
01333214 |
14 mm |
161.12€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For screw caps with bore
- Material: silicone rubber (VMQ)
- With bonded PTFE face
Specifica
Silicone |