Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi in silicone
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers are translucent in color.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010579
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41000kg
Codice prodotto. 10046401
  • 38.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
Transparent
79 mm
Silicone
Stopper
92 mm