Learn More
Buerkle™ Silo Drill
If bulk goods are transported over long distances (in trucks, railway goods wagons), separation may occur.Taking the sample just from the surface therefore leads to the wrong result.Representative samples from all layers of the silo can be taken with the SiloDrill.
820.00€ - 4340.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 40 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 150 cm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10535932
|
Buerkle™
5301-1000 |
Aluminum |
820.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10607055
|
Buerkle™
5301-2000 |
Stainless Steel (AISI 304) |
4340.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Representative samples from all layers of a storage or materials silo can be taken with the SiloDrill. The SiloDrill fits through most standard openings with a diameter of 90mm.- Standard length 150 cm, extendable in increments of 100 cm, max. 350 cm
- Sprung inner tube prevents jamming of coarse grains
- Scraper edge for cohesive substances
- Sturdy, removable T-handle
- Drill tip with drilling blades for easy boring
- Easy removal of the sample chamber, simple cleaning
Specifica
Autoclavable | |
400 mL | |
40 mm | |
150 cm |