Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connectors
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073230
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15238923
  • 118.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Specifica
Specifica
SilTite Nuts for Thermo Scientific
Column Connectors
Installation for Capillary Columns