Learn More
Trajan™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Adapters
For gas chromatography systems
83.50€ - 86.40€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16602642
|
Trajan™
0736101 |
Agilent Capillary Adaptor | Agilent Capillary |
83.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15208953
|
Trajan™
0736102 |
Agilent MS Adaptor | Agilent GCs |
86.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15228953
|
Trajan™
0736104 |
Agilent Injector Adaptor | Agilent GCs, , Thermo 1300 Injector |
86.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16612642
|
Trajan™
0736103 |
Agilent FID adapter | Agilent FID |
86.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Next generation ferrule system for gas chromatography
- Eliminates leaks
- No contamination
- No need to retighten after temperature cycling
- Cleaner spectra for better library matches
Specifications
Adapter |