Learn More
Silver for AAS 1g/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| La soluzione contiene | HNO3 |
| Concentrazione | 1 g/L |
| Quantità | 100 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Silver (Ag) in HNO3 2%
- Attenzione
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur