Learn More
Silver nitrate, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals
99.80€ - 319.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10487700
|
Thermo Scientific Acros
124250010 |
1 L | HDPE Bottle |
99.80€
1L |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10512734
|
Thermo Scientific Acros
124250050 |
5 L | HDPE Bottle |
319.00€
5L |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solutionRUO – Research Use Only