Learn More
Silver Nitrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
163.47 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
Descrizione
AgNO3, CAS Number-7761-88-8, silbernitrat, silver i nitrate, silver mononitrate, nitrate d'argent, silver nitrate, nitric acid silver i salt, silvernitrate, argenti nitras, argerol, lunar caustic, 500g, 444 deg.C, CHEBI:32130, White, 169.87g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, silver;nitrate
Specifica
Punti di ebollizione | 444°C |
Punto di fusione | 212°C |
Colore | Bianco |
pH | 5.4 to 6.4 |
Forma fisica | Solido |
Quantità | 25 g |
IUPAC Name | argento;nitrato |
Peso formulazione | 169.87g/mol |
Imballaggio | Recipiente in vetro |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Silver nitrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.