Learn More
Silver Nitrate Solution, volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Punti di ebollizione | 100°C |
Materiale o nome chimico | Silver Nitrate Solution |
Punto di fusione | <0°C |
Nota nome | Volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N) |
Quantità | 500 mL |
Numero UN | UN3264 |
Peso formulazione | 169.87g/mol |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Densità | 1.015g/mL at 25°C; Vapor Density: 5.8 (vs air) |