Learn More
Silver Standard, 1000mg/L in 2% HNO3, (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10060452 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
30mL
Product Code. 10060452
missing translation for 'mfr': SPEX Certiprep PLAG22T
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ag1000μg/mL
Chemical Identifiers
CAS 7761-88-8
Formula molecolare AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
Numero MDL MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Silver Standard
Imballaggio Bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Tecnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
IUPAC Name silver(1+) nitrate
Quantità 250 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 ug/mL Silver
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, silvernitrate