Learn More
Standard argento, 1000 mg/l in 2% HNO3, (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10542523 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
500 ml
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10542523 125 mL Triple-leached LDPE bottle 125mL
11969432 500 ml Flacone in LDPE a tripla lisciviazione 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10542523 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLAG22Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Ag1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 125 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLAG2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLAG2-3Y, -3X
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid, silvernitrate
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio